Learn More
DULLARD Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DULLARD |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16841635
|
Proteintech
22088-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16831635
|
Proteintech
22088-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Serine/threonine protein phosphatase forming with CNEP1R1 an active phosphatase complex that dephosphorylates and may activate LPIN1 and LPIN2. LPIN1 and LPIN2 are phosphatidate phosphatases that catalyze the conversion of phosphatidic acid to diacylglycerol and control the metabolism of fatty acids at different levels. May indirectly modulate the lipid composition of nuclear and/or endoplasmic reticulum membranes and be required for proper nuclear membrane morphology and/or dynamics. May also indirectly regulate the production of lipid droplets and triacylglycerol. May antagonize BMP signaling.Spécification
DULLARD | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
O95476, Q3TP92 | |
23399, 67181 | |
DULLARD Fusion Protein Ag17288 | |
Primary | |
-20°C | |
CTDNEP1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DULLARD, HSA011916, NET56 | |
Ctdnep1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |