Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond et à rodage plan, bride à rainure, pour emploi sous vide
La partie inférieure d'un récipient à bride plate à fond rond a une forme ronde et convient parfaitement pour les travaux de préparation avec des substances solides et visqueuses. Un travail sûr sous pression ou sous vide est possible.
196.00€ - 600.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; à la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C |
Nb par paquet | 1/boîte |
Type de produit | DN 100 |
Plage de températures (métrique) | 250°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10642771
|
DWK Life Sciences
243956303 |
2000 ml |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10008180
|
DWK Life Sciences
243957102 |
4000 ml |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10425221
|
DWK Life Sciences
243958604 |
10000 mL |
458.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12779656
|
DWK Life Sciences
243957608 |
6000 ml |
328.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10474871
|
DWK Life Sciences
243959103 |
20000 mL |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients de réaction de grand volume qui sont considérés comme une alternative aux ballons ronds et se composent d'une partie inférieure et d'un couvercle. Ces deux parties sont maintenues ensemble au moyen d'une bague de serrage. Un joint ou de la graisse pour rodage empêchent l'inclinaison des surfaces de rodage. Le récipient à bride plate peut être combiné à d'autres composants (p. ex. des ampoules à brome, des tiges d'agitateur, ...) au moyen de divers rodages dans le couvercle. Les récipients à bride plate conviennent parfaitement pour les travaux de préparation comme les réactions générales, les distillations, les évaporations et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de leurs parois, les récipients à bride plate permettent un travail en toute sécurité sous pression et sous vide.- Bride à rainure : une bague d'étanchéité (joint torique) peut être insérée dans la rainure, ce qui permet une fermeture étanche du récipient
- Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et à l'épaisseur de paroi massive
- Utilisation jusqu'au vide maximum techniquement possible, d'où une sécurité maximale pour l'utilisateur (sous réserve du respect des instructions de sécurité)
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
250°C |
Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; à la température d’utilisation maximale de 250°C et à la pression de fonctionnement maximale, la différence de température dans la paroi en verre des récipients de réaction à bride plate ne doit pas dépasser 30°C | |
DN 100 | |
Oui |