Learn More
3M™ Filtres à particules série 5000
Offre une excellente protection contre les particules en laboratoire. Les filtres à particules 3M™ série 5000 sont disponibles dans divers niveaux de protection.
37.57€ - 357.50€
Code produit | Marque | Type de filtre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15719017
|
3M™
7000037674 |
P2R |
96.10€
10 paires |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15729797
|
3M™
7000059866 |
P3 | 5/Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15719797
|
3M™
7000059865 |
P2 | 5/Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11751363
|
3M™
7000059865 |
P2 | 5/Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12364659
|
3M™
7000006601 |
P2 | 1 Ea. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- S’associe aux cartouches pour vapeur et gaz série 6000 pour assurer la protection contre les particules et les gaz / vapeurs
- Remarque : Fixations pour filtre 3M 501 nécessaires pour associer les séries 5000 et 6000