missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DYRK2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
168.00€ - 507.00€
Spécification
| Antigène | DYRK2 |
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 10-20 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18524564
|
Novus Biologicals
NBP1-76560-0.025mg |
0.025 mg |
168.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18527732
|
Novus Biologicals
NBP1-76560 |
0.1 mg |
507.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DYRK2 Polyclonal antibody specifically detects DYRK2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| DYRK2 | |
| Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 10-20 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| NP_006473 | |
| 8445 | |
| IgG | |
| Peptide affinity purified |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Protein Kinase | |
| PBS | |
| dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2, EC 2.7.12, EC 2.7.12.1, FLJ21217, FLJ21365 | |
| Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human DYRK2. The immunogen is located within amino acids 520 - 570 of DYRK2. Amino Acid Squence: LRRRLPKPPTGEKTSCKR | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit