Learn More
Abeba™ Chaussures 37630 Easy
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque: Abeba™ 37630/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.97000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3573)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
37630 |
Blanc | |
43 | |
PUR |