Learn More
EFEMP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EFEMP2 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839453
|
Proteintech
12004-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829453
|
Proteintech
12004-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
EFEMP2 have been found to contain variations of the epidermal growth factor (EGF) domain and have been implicated in functions as diverse as blood coagulation, activation of complement and determination of cell fate during development. The protein contains four EGF2 domains and six calcium-binding EGF2 domains. This protein is necessary for elastic fiber formation and connective tissue development.Spécification
EFEMP2 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
O95967, Q9WVJ9 | |
30008, 58859 | |
EFEMP2 Fusion Protein Ag2640 | |
Primary | |
-20°C | |
EFEMP2 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EFEMP2, FBLN4, FIBL 4, Fibulin 4, MBP1, Protein UPH1, UPH1 | |
Efemp2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |