Learn More
eIF4G2/DAP5 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3C11A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | eIF4G2/DAP5 |
---|---|
Clone | 3C11A3 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16840056
|
Proteintech
67428-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16830056
|
Proteintech
67428-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The eIF4G2/DAP5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human eIF4G2/DAP5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The eIF4G2/DAP5 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
eIF4G2/DAP5 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
1982 | |
Primary |
3C11A3 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG2a |