Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche à lance pH Elite
Analyses de pH flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche à lance Elite durables avec capteurs remplaçables pour une grande variété d’applications, notamment les aliments, les boissons, l’agriculture et bien plus encore !
297.00€ - 325.00€
Spécification
Précision (pH) | ±0,02 |
---|---|
Measurement Modes | pH |
Gamme (pH) | pH -1,00 à 15,00 |
Résolution (pH) | pH 0,01 |
Plage de températures (métrique) | 0,0°C à 60,0°C |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15934022
|
Thermo Scientific™
ELITEPHSPEARKIT |
Testeur de pH de poche Elite pour mesurer le pH avec un capteur à pointe effilée | Testeur de pH à pointe effilée Elite avec piles, cordon, mallette de transport souple et tampon de pH |
325.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15924022
|
Eutech
ELITEPHSPEAR |
Testeur de poche à pointe pH Elite pour mesurer le pH | Testeur à pointe pH Elite avec piles et cordon |
297.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont des testeurs de poche conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à lance pH Elite sont parfaits pour des tests de pH flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle à lance pH Elite pour mesurer le pH à l’aide d’un capteur en forme de lance conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
- Option de test flexible
- Mesure du pH
- Grand écran graphique rétroéclairé
- Utilise 4 piles alcalines AAA
- Durée de vie moyenne des piles de 250 heures
- Le bouchon étanche large sert de base stable
- Capteurs de rechange
- Garantie d’un an pour le testeur
- Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
Spécification
±0,02 | |
pH -1,00 à 15,00 | |
0,0°C à 60,0°C | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
0,1°C, 0,1°F |
pH | |
pH 0,01 | |
Entrée manuelle | |
32,0°F à 140,0°F |