Learn More
Merck Substrat HRP chimiluminescent Western Immobilon™ (ECL)
Offre une sensibilité élevée sur une large gamme de détection à un prix économique
168.00€ - 911.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert en points/rainures |
---|---|
Substrate | Peroxydase de raifort |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Includes: Luminol, solution de peroxyde
Code produit | Marque | Contenus des kits | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenus des kits | Quantité | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11536345
|
Merck
WBKLS0050 |
Luminol 25 ml, Solution de peroxyde 25 ml | 2 x 25 ml | Membrane de 500 cm2 |
168.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11556345
|
Merck
WBKLS0500 |
Luminol 250 ml, Solution de peroxyde 250 ml | 2 x 250 ml | Membrane de 5000cm2 |
911.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11546345
|
Merck
WBKLS0100 |
Luminol 50 ml, Solution de peroxyde 50 ml | 2 x 50 ml | Membrane de 1000cm2 |
265.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Associe une sensibilité élevée et un faible bruit de fond
- Permet de détecter les protéines de haute et de faible abondance dans la plage du femtogramme moyen
- Réduit la consommation d’anticorps de deux à cinq fois par rapport aux réactifs moins sensibles
- Compatible avec les membranes en PVDF et en nitrate de cellulose ainsi que tous les tampons et réactifs de blocage couramment utilisés
Spécification
Transfert en points/rainures | |
Peroxydase de raifort | |
2°C à 8°C |