Learn More
OHAUS Endeavor 5000 Light Duty Shakers
Digital Light Duty Orbital Shakers intended for everyday shaking
845.00€ - 1055.00€
Spécification
Précision du contrôle de la vitesse | ±2 rpm, Above 100 rpm ±2% of set speed |
---|---|
Tension | 24 V |
Ampérage | 1.25 A |
Certifications/Conformité | CE, TUV |
Régulation de la température | No |
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17921282
|
OHAUS
30770916 |
50 to 300 rpm |
1055.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17931282
|
OHAUS
30770915 |
100 to 800 rpm |
1045.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17951282
|
OHAUS
30770917 |
100 to 1200 rpm |
845.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Budget-Friendly: Aluminum tray with 11 mounting points for accessories and non-slip rubber mat included.
- Ready to attach a wide variety of available accessories to customize for low to mid volume applications.
- Budget-Friendly: Aluminum tray with hardware to secure microplates and deepwell plates on e-E51LDMP03.
- Programmable: Save time with the on-board programming feature, multi-step programs can be created, stored and run easily.
- Data logging and control: Remote function permits PC control and data transfer.
- Suitable for use in incubators (excl. CO2), cold rooms and CO2 environment within the stated temperature and RH range.
- Advanced microprocessor control slowly ramps the shaker tray up to the desired speed and avoids splashing.
- Integrated overload and unbalanced detection to protect samples.
- Bright, backlit LCD display with timer for speed and time.
- Green indicator light illuminates when unit is shaking.
- Visual and audio alarm when timer counts down to zero or an error occurs.
- Durable chemical-resistant polymer housing.
Spécification
±2 rpm, Above 100 rpm ±2% of set speed | |
1.25 A | |
No | |
4.7 in. | |
16.5 in. | |
10.3 in. | |
16.5 lb. | |
Digital | |
80% RH, Non-condensing | |
1 minute to 99 hours and 59 minutes |
24 V | |
CE, TUV | |
420 x 262 x 119 mm | |
119 mm | |
420 mm | |
262 mm | |
7.5 kg | |
Custom Backlit LCD | |
-10°C to 40°C, 80% RH, Non-condensing |