Learn More
BTX™ Oscilloscope pour système de surveillance Enhancer 3000, EDUX1002A Keysight sans sondes basse tension 1X/10X
Surveillez les paramètres critiques tout en exécutant des applications d’électroporation
Marque: BTX™ 450064
Description
Ces systèmes de surveillance permettent aux chercheurs de préserver l’efficacité, d’optimiser les paramètres électriques et biologiques, de visualiser les cycles d’échantillonnage, de résoudre les problèmes éventuels et d’effectuer facilement un contrôle de qualité de routine.
- Confirme et assure le suivi des principaux paramètres d’électroporation, notamment la forme d’onde, les longueurs d’impulsion, l’amplitude des pics, les intervalles d’impulsion, l’intensité de champ et la durée de courant alternatif
- Surveille toutes les formes d’ondes pour optimiser ou dépanner les paramètres d’électroporation
- Facilite le calcul de l’intensité du champ, de la longueur d’impulsion, de la durée d’impulsion ou de la fréquence
- Les connexions sûres protègent l’utilisateur contre l’exposition aux hautes tensions
Spécification
Surveillez les paramètres critiques tout en exécutant des applications d’électroporation | |
50 MHz | |
Sondes basse tension | |
LCD | |
3,8 cm | |
8 in | |
14°F à 104°F | |
25 to 85% RH | |
8,3 cm | |
Fiche banane avec gaine rétractable | |
Constant, Linear, Non-linear |
Compatible avec les générateurs ECM™ 630, ECM™ 830 et ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
Enhancer 3000 Oscilloscope | |
1,5 in | |
Oscilloscope Enhancer 3000 et EDU Keysight x 1 002 A sans sondes 1 X/10X basse tension | |
20,3 cm | |
-10°C à +40°C | |
3,3 in | |
Non-sterile | |
Digital User |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.