missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EOMES Monoclonal Antibody (WD1928), PE-Cyanine5.5, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
211.00€ - 492.00€
Spécification
Antigène | EOMES |
---|---|
Clone | WD1928 |
Concentration | 5 μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16636334
|
Affymetrix eBioscience
35-4877-41 |
25 Tests |
211.00€
25 tests |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16646334
|
Affymetrix eBioscience
35-4877-42 |
100 Tests |
492.00€
100 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TBR2 is a member of a conserved protein family that shares a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similiar protein disrupted in mice is shown to be essential during trophoblast development and gastrulation. TBR2 plays a role in brain development and is required for the specification and the proliferation of the intermediate progenitor cells and their progeny in the cerebral cortex.Spécification
EOMES | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
C77258; EOMES; eomesodermin; eomesodermin homolog; eomesodermin homolog (Xenopus laevis); T-box brain protein 2; T-box transcription factor; TBR2; TBR-2; T-brain-2 | |
Eomes | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Eomes |
WD1928 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine5.5 | |
Mouse | |
Human, Porcine | |
O95936 | |
100622125, 8320 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |