missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EosFP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-05557-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EosFP Polyclonal antibody specifically detects EosFP in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| EosFP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:1000-5000, Immunohistochemistry 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:5000 | |
| Green to red photoconvertible GFP-like protein EosFP | |
| Full length recombinant EosFP protein expressed in E. coli | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Supplied as serum | |
| Rabbit | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu