missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EosFP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
361.00€ - 517.00€
Spécification
| Antigène | EosFP |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:1000-5000, Immunohistochemistry 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:5000 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18699477
|
Novus Biologicals
NBP3-05557-100ul |
100 μg |
517.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18670519
|
Novus Biologicals
NBP3-05557-50ul |
50 μg |
361.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
EosFP Polyclonal antibody specifically detects EosFP in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| EosFP | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Non-species specific | |
| Green to red photoconvertible GFP-like protein EosFP | |
| IgG | |
| Unpurified |
| Western Blot 1:1000-5000, Immunohistochemistry 1:5000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:5000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Supplied as serum | |
| Full length recombinant EosFP protein expressed in E. coli | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit