missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1384, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Epcam / CD326 |
---|---|
Clone | EGP40/1384 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950418
|
EnquireBio
4072-MSM14-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940418
|
EnquireBio
4072-MSM14-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Epcam / CD326 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
4072 | |
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40-43kDa |
EGP40/1384 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002345 | |
EPCAM | |
IgG | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
HT29 cells or Ovarian carcinoma |