Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1798, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 4072-MSM18-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15970418
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Epcam / CD326
Cell surface
EGP40/1798
Unconjugated
NP_002345
Mouse
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
4072
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EPCAM
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202)
HT29 cells or Ovarian carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.