Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1798, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | Epcam / CD326 |
|---|---|
| Clone | EGP40/1798 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970418
|
EnquireBio
4072-MSM18-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980418
|
EnquireBio
4072-MSM18-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Epcam / CD326 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 4072 | |
| Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 40-43kDa |
| EGP40/1798 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_002345 | |
| EPCAM | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| HT29 cells or Ovarian carcinoma |