Learn More
Eppendorf™ Pipettes sérologiques stériles
Pipettes à usage unique utilisées pour aspirer et distribuer des liquides à l’aide de contrôleurs de pipettes manuels et électroniques. Les pipettes sérologiques stériles Eppendorf™ sont étalonnées pour le soufflage. Elles disposent d’un code couleur par taille pour une identification rapide et facile.
114.00€ - 280.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Graduée | Oui |
Type | Pipette sérologique |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15240775
|
Eppendorf™
0030127692 |
1 ml | 0,01 mL | plusmn;0,02 ml |
159.00€
800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15250775
|
Eppendorf™
0030127706 |
2 ml | 0,02 mL | plusmn; 0,04 ml |
134.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15260775
|
Eppendorf™
0030127714 |
5 ml | 0,1 mL | plusmn; 0,1 ml |
114.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15270775
|
Eppendorf™
0030127722 |
10 ml | 0,1 mL | plusmn; 0,2 ml |
128.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15280775
|
Eppendorf™
0030127730 |
25 ml | 0,2 ml | plusmn; 0,5 ml |
120.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15290775
|
Eppendorf™
0030127749 |
50 ml | 0,5 ml | plusmn;1 ml |
280.00€
160 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Graduations précises superposées sur le matériau de pipette ultra-transparent pour faciliter la lecture du volume
- Conditionnés individuellement pour garantir une qualité supérieure et constante
- Code couleur pour faciliter l’identification de la taille
Spécification
PS | |
Oui | |
Pipette sérologique | |
Oui |