missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB4/Her4 Antibody (H4.77.16 (Ab77)), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marque: Novus Biologicals NB120-3104-0.025ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ErbB4/Her4 Monoclonal specifically detects ErbB4/Her4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Spécification
| ErbB4/Her4 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 1:50 - 1:500, Flow Cytometry 0.5 μg, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 μg/mL, Immunoprecipitation 2 μg/mg | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b2) oncogene homolog 4, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HER4MGC138404, p180erbB4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, v-erb-a avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog-like 4, v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian) | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| H4.77.16 (Ab77) | |
| Unconjugated | |
| Q15303 | |
| ERBB4 | |
| Extracellular fragment of recombinant human c-erbB-4/HER-4 oncoprotein | |
| 0.025 mL | |
| Cancer, Protein Kinase, Tumor Suppressors | |
| 2066 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu