missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ErbB4/Her4 Antibody (H4.77.16 (Ab77)), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
181.00€
Spécification
| Antigène | ErbB4/Her4 |
|---|---|
| Clone | H4.77.16 (Ab77) |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:50 - 1:500, Flow Cytometry 0.5 μg, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 μg/mL, Immunoprecipitation 2 μg/mg |
| Applications | Western Blot |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18535451
|
Novus Biologicals
NB120-3104-0.025ml |
0.025 mL |
181.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ErbB4/Her4 Monoclonal specifically detects ErbB4/Her4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.Spécification
| ErbB4/Her4 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Protein Kinase, Tumor Suppressors | |
| Q15303 | |
| 2066 | |
| Extracellular fragment of recombinant human c-erbB-4/HER-4 oncoprotein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
| H4.77.16 (Ab77) | |
| Western Blot 1:50 - 1:500, Flow Cytometry 0.5 μg, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 μg/mL, Immunoprecipitation 2 μg/mg | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b2) oncogene homolog 4, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HER4MGC138404, p180erbB4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, v-erb-a avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog-like 4, v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian) | |
| ERBB4 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit