Learn More
Thermo Scientific™ Ionomètre Eutech™ 6+
Une mesure rapide et facile grâce à cet instrument de mesure sélectif d’ions.
496.00€ - 593.00€
Spécification
Précision (ions spécifiques) | ± 1 % de la pleine échelle |
---|---|
Précision (mV) | 1 mV et ±2 mV (au-delà de ±200 mV) |
Précision (pH) | ± 0,01 |
Précision (température) | ± 0,5°C |
Type de batterie | 4 Piles AAA de 1,4 V |
Product Code | Brand | Description | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Price | Quantity & Availability | |||||
11549174
|
Thermo Scientific™
01X256409 |
Instrument de mesure Eutech Ion 6+ Ion/pH/mV avec électrode ATC ECPHTEM01P, blindage en caoutchouc / support |
496.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11559174
|
Thermo Scientific™
01X256410 |
Instrument de mesure Eutech Ion 6+ ion/ pH/mV avec électrode de pH à jonction simple ECFC7252101B, électrode ATC ECPHTEM01P et kit de transport de pH (inclut 1 x pH 4,01, solutions tampons pH 7,00, solution de stockage et 1 eau déminéralisée (de rinçage) (60 ml chacun), blindage/support en caoutchouc |
593.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Une mesure rapide et facile grâce à cet instrument de mesure sélectif d’ions. Les applications pour l’instrument de mesure Eutech™ Ion 6+ sont les suivantes : ISE (à utiliser avec n’importe quelle ISE à connexion BNC), tests de qualité de l’eau, tests environnementaux/agricoles, laboratoires et écoles, et milieux industriels.
Caractéristiques
- Concentration d’ions directe pour une utilisation avec la plupart des électrodes sélectives d’ions (ISE) monovalents ou divalents
- Le mode de mesure mV vous permet de vérifier les performances et l’étalonnage de votre ISE
- Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
- Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
- La mémoire non volatile garantit que les données sont conservées, même lorsque l’instrument de mesure est éteint
- La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
- La mise hors tension automatique après 17 minutes économise la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
- Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
- La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
- La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
- Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
Specifications
± 1 % de la pleine échelle | |
± 0,01 | |
4 Piles AAA de 1,4 V | |
Jusqu’à 5 points | |
Concentration ionique : 0,01 à 0,99 ppm, 1,0 à 199,9 ppm, 200 à 1999 ppm | |
pH de 0,00 à 14,00 | |
pH 0,01 | |
0,1 mV et ±0,2 mV (dans la plage de ±199,9 mV) |
1 mV et ±2 mV (au-delà de ±200 mV) | |
± 0,5°C | |
Jusqu’à 5 points | |
Ionomètre | |
± 500 mV | |
0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm | |
0°C à 100,0°C | |
0,1°C |