Learn More
asecos™ Unité d’évacuation de l’air
Module d’extraction pour montage mural, armoires hautes ou armoires sous paillasse avec contrôle de la qualité de l’air évacué
916.90€ - 1107.70€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme CE |
---|---|
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Unité d’évacuation de l’air |
À utiliser avec (application) | Module d'extraction pour montage mural – prêt pour une installation facile et pratique |
Comprend | Support d’installation, tuyau flexible, clips de serrage et matériel d’installation |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13463877
|
asecos™
17177 |
Pour toutes les armoires |
916.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957826
|
asecos™
24732 |
Pour les armoires de sécurité sous paillasse |
1107.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Unités / modules d’extraction pour une installation sur l’armoire ou un montage mural : prêt à être installé, facile et rapide
- Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
- Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
- Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
- Raccord connecteur DN 75
- Conforme à l’ATEX : C` II 3/-G Ex c llC T4
- Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
- Détecteur de fuites de pression intégré
- Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Spécification
Conforme CE | |
Unité d’évacuation de l’air | |
Support d’installation, tuyau flexible, clips de serrage et matériel d’installation | |
12,00 kg |
Tôle d'acier | |
Module d'extraction pour montage mural – prêt pour une installation facile et pratique | |
revêtement époxy lisse |