missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EXOSC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EXOSC3 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804054
|
Proteintech
15062-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894044
|
Proteintech
15062-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
EXOSC3 is component of the exosome 3′->5′ exoribonuclease complex and is required for the 3′ processing of the 7S pre-RNA to the mature 5.8S rRNA.Spécification
EXOSC3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q7TQK4, Q9NQT5 | |
313243, 51010, 66362 | |
EXOSC3 Fusion Protein Ag7065 | |
Primary | |
-20°C | |
EXOSC3 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 102, EXOSC3, exosome component 3, hRrp 40, hRrp40p, p10, RP11 3J10.8, RRP40, Rrp40p | |
Exosc3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |