Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. To Twisselmann
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
165.78€ - 225.36€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10335691
|
Lenz Laborglasintrumente
05415131 |
70 mL |
165.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10421093
|
Lenz Laborglasintrumente
05415143 |
150 mL |
225.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10602862
|
Lenz Laborglasintrumente
05415137 |
100 mL |
211.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extractor heads
- Acc. to Twisselmann
- With vacuum jacket
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1 de chaque |