Learn More
F4/80 Antigen Rat, FITC, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB68-F-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942358
  • 82.15€ / 25µg
Expédition estimée: 05-06-2024
Spécification
F4/80 Antigen
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Adgre1
Protein A/G Purified
RUO
13733
IgG2b κ
Flow Cytometry
BM8.1
FITC
XP_006523664
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.