Learn More
F4/80 Antigen Rat, Qfluor 710, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB68-QF710-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15932368
  • 530.00€ / 100µg
Expédition estimée: 04-07-2024
Spécification
F4/80 Antigen
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Adgre1
Protein A/G Purified
RUO
13733
IgG2b κ
Flow Cytometry
BM8.1
Qfluor 710
XP_006523664
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.