Learn More
F4/80 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | F4/80 |
|---|---|
| Concentration | 367 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16846155
|
Proteintech
28463-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16836155
|
Proteintech
28463-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The F4/80 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse F4/80. This antibody recognizes mouse antigen. The F4/80 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, ELISA analysis.
Spécification
| F4/80 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| IgG |
| 367 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 13733 | |
| Primary |