missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FABP2/I-FABP Antibody (SR1211), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | FABP2/I-FABP |
|---|---|
| Clone | SR1211 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18634275
|
Novus Biologicals
NBP3-22293-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18653725
|
Novus Biologicals
NBP3-22293-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
FABP2/I-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP2/I-FABP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| FABP2/I-FABP | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FABPI, fatty acid binding protein 2, intestinal, Fatty acid-binding protein 2, fatty acid-binding protein, intestinal, I-FABPMGC133132, Intestinal-type fatty acid-binding protein | |
| A synthesized peptide derived from human FABP2/I-FABP (Uniprot #: P12104) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1211 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 2169 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit