missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM156A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16914-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16836684

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 28-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

FAM156A
Polyclonal
Unconjugated
FAM156A
FAM156A, FAM156B, PRO0659, Protein FAM156A, TMEM29, TMEM29B, Transmembrane protein 29
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29057
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8NDB6
FAM156A
FAM156A Fusion Protein Ag10001
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions