missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM158A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 23919-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832525

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

EMC9 (ER Membrane Protein Complex Subunit 9) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is EMC8.
Spécification

Spécification

FAM158A
Polyclonal
Unconjugated
EMC9
C14orf122, CGI 112, FAM158A, UPF0172 protein FAM158A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51016
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y3B6
EMC9
FAM158A Fusion Protein Ag20744
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions