missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM71F1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 27984-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16895935

  • 349.00€ / 150µL
Expédition estimée: 19-12-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

FAM71F1
Polyclonal
Unconjugated
FAM71F1
FAM137A, FAM71F1, NYD SP18, Protein FAM137A, Protein FAM71F1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
84691
-20°C
Liquid
Western Blot
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96KD3
FAM71F1
FAM71F1 Fusion Protein Ag16525
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions