missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM92A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24803-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833305

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The function of this protein has not been specifically defined.
Spécification

Spécification

FAM92A1
Polyclonal
Unconjugated
FAM92A
FAM92A1, Protein FAM92A1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
137392
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A1XBS5
FAM92A
FAM92A1 Fusion Protein Ag20738
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions