missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fatty acid desaturase 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
292.00€ - 539.00€
Spécification
| Antigène | Fatty acid desaturase 2 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18467940
|
Novus Biologicals
NBP1-84311-25ul |
25 μL |
292.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18284167
|
Novus Biologicals
NBP1-84311 |
0.1 mL |
539.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fatty acid desaturase 2 Polyclonal specifically detects Fatty acid desaturase 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| Fatty acid desaturase 2 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 9415 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GKGGNQGEGAAEREVSVPTFSWEEIQKHNLRTDRWLVIDRKVYNITKWSIQHPGGQRVIGHYAGEDATDAFRAFHPDLEFVGKFLKPLLIGELAPEEPSQDHGKNSKITEDFRALRKTAEDMNLFKTNH | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| D6DLLCDL2, Delta(6) desaturase, Delta(6) fatty acid desaturase, Delta-6 desaturase, delta-6 fatty acid desaturase, delta-6-desaturase, DES6, EC 1.14.19, EC 1.14.19.-, FADSD6, fatty acid desaturase 2, linoleoyl-CoA desaturase (delta-6-desaturase)-like 2, SLL0262, TU13 | |
| FADS2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit