missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fatty acid desaturase 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-03260-20UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18071396

  • 211.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Fatty acid desaturase 2 Polyclonal specifically detects Fatty acid desaturase 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Fatty acid desaturase 2
Polyclonal
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
9415
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
D6DLLCDL2, Delta(6) desaturase, Delta(6) fatty acid desaturase, Delta-6 desaturase, delta-6 fatty acid desaturase, delta-6-desaturase, DES6, EC 1.14.19, EC 1.14.19.-, FADSD6, fatty acid desaturase 2, linoleoyl-CoA desaturase (delta-6-desaturase)-like 2, SLL0262, TU13
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-131 of human Fatty acid desaturase 2 (NP_004256.1).
20 μL
Primary
Human, Mouse
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis