missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fatty acid desaturase 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

211.00€ - 483.00€

Spécification

Antigène Fatty acid desaturase 2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Forme Purified
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18071396
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-03260-20UL
20 μL
211.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18073696
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-03260-100UL
100 μL
483.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Fatty acid desaturase 2 Polyclonal specifically detects Fatty acid desaturase 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spécification

Spécification

Fatty acid desaturase 2
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
9415
IgG
Affinity purified
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
D6DLLCDL2, Delta(6) desaturase, Delta(6) fatty acid desaturase, Delta-6 desaturase, delta-6 fatty acid desaturase, delta-6-desaturase, DES6, EC 1.14.19, EC 1.14.19.-, FADSD6, fatty acid desaturase 2, linoleoyl-CoA desaturase (delta-6-desaturase)-like 2, SLL0262, TU13
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-131 of human Fatty acid desaturase 2 (NP_004256.1).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis