missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RIII (CD16) Antibody (3G8) - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-21452-0.2mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human, Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization, Surface Plasmon Resonance (SPR)
Spécification
| Fc gamma RIII (CD16) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS | |
| CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20 | |
| Human PMN (polymorphonuclear leukocytes) cells. | |
| 0.2 mg | |
| Primary | |
| Human, Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus Monkey, Macaque | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization | |
| 3G8 | |
| Unconjugated | |
| Q9ULV2 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 2214 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu