missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RIII (CD16) Antibody (3G8) - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
267.00€ - 575.00€
Spécification
| Antigène | Fc gamma RIII (CD16) |
|---|---|
| Clone | 3G8 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18617034
|
Novus Biologicals
NBP3-21452-0.1mg |
0.1 mg |
575.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18622834
|
Novus Biologicals
NBP3-21452-0.025mg |
0.025 mg |
267.00€
0.02mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18631164
|
Novus Biologicals
NBP3-21452-0.2mg |
0.2 mg |
575.00€
0.20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human, Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization, Surface Plasmon Resonance (SPR)Spécification
| Fc gamma RIII (CD16) | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS | |
| CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20 | |
| Human PMN (polymorphonuclear leukocytes) cells. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 3G8 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus Monkey, Macaque | |
| Q9ULV2 | |
| 2214 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit