missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCER1A Armenian Hamster, FITC, Clone: 42795, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
82.15€ - 203.00€
Spécification
Antigène | FCER1A |
---|---|
Clone | 42795 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992628
|
EnquireBio
QAB91-F-25UG |
25 μg |
82.15€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982628
|
EnquireBio
QAB91-F-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
FCER1A | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
2205 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
42795 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_001992 | |
FCER1A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |