missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
fd/M13 bacteriophage Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
Marque: Novus Biologicals NB100-1633
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
fd/M13 bacteriophage Polyclonal specifically detects fd/M13 bacteriophage in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Lateral Flow Assay.
Spécification
| fd/M13 bacteriophage | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4 with 15mM Sodium Azide | |
| major coat protein | |
| Rabbit | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| 927333 | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA | |
| 4.3 mg/mL | |
| ELISA 1:1000 (indirect) | |
| P69541 | |
| VIII | |
| Repeated injections with fd bacteriophage. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| The antibody binds specifically to phage coat proteins of fd phage or M13 phage. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu