missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
fd/M13 bacteriophage Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications
240.00€ - 357.00€
Spécification
| Antigène | fd/M13 bacteriophage |
|---|---|
| Concentration | 4.3 mg/mL |
| Dilution | ELISA 1:1000 (indirect) |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18004894
|
Novus Biologicals
NB100-1633SS |
0.02 mL |
240.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18796463
|
Novus Biologicals
NB100-1633 |
0.1 mL |
357.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
fd/M13 bacteriophage Polyclonal specifically detects fd/M13 bacteriophage in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Lateral Flow Assay.Spécification
| fd/M13 bacteriophage | |
| ELISA 1:1000 (indirect) | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4 with 15mM Sodium Azide | |
| major coat protein | |
| VIII | |
| IgG | |
| IgG purified | |
| The antibody binds specifically to phage coat proteins of fd phage or M13 phage. |
| 4.3 mg/mL | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| P69541 | |
| 927333 | |
| Repeated injections with fd bacteriophage. | |
| Primary | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit