Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de veau fœtal, CellECT™ Gold
Qualité supérieure pour le clonage d’hybridomes
244.86€ - 982.62€
Spécification
Certifications/Conformité | USDA |
---|---|
Contenu et stockage | -20°C |
Forme | Liquide |
Type de produit | Sérum de veau fœtal |
Concentration | 3,1 à 4,4 g/dl |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11481465
|
MP Biomedicals™
092916849 |
Brun pâle à doré | 1 x 100 ml |
357.22€
100mL |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11471465
|
MP Biomedicals™
092916749 |
Brun doré | 1 x 100 ml |
244.86€
100mL |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11445035
|
MP Biomedicals™
092916754 |
Brun doré | 1 x 500 ml |
982.62€
500mL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11455035
|
MP Biomedicals™
092916854 |
Brun pâle à doré | 1 x 500 ml |
835.28€
500mL |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Prélevé auprès d’un abattoir réglementé et surveillé par l’USDA par les techniciens qui travaillent “sur site”
- Collecté de manière aseptique par ponction cardiaque
- Fourni stérile, sans mycoplasme détectable ni infection virale
Specifications
USDA | |
Liquide | |
3,1 à 4,4 g/dl | |
< 1 ng/ml | |
Non | |
6,7 à 7,8 |
-20°C | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
27 mg/dl | |
280 à 325 mOsm/kg | |
Inspecté par l’USDA |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.