Learn More
CleanSpace™ Technology Adaptateur de filtre
L’adaptateur de filtre doit être en place lors de l’utilisation du filtre pour grand boîtier CleanSpace™.
Marque: CleanSpace™ Technology PAF-0038
Informations supplémentaires : Poids : 0.11070kg
Description
- Compatible avec les blocs d’alimentation de système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace™ PAF-1034 et PAF-2034
- Convient à tous les grands filtres CleanSpace™ : PAF-1003
- Matériaux : Boîtier en plastique, joint en silicone, fixations en acier et ressorts en acier inox.
- Montage et retrait de l’unité d’alimentation faciles et rapides
Spécification
AS/NZS1716 :2012, EN 12942 | |
Adaptateur de filtre | |
PAF-0038 | |
180 x 110 x 80 mm |
Non | |
PAF-1034, PAF-1070 | |
Conserver entre -10°C et +55°C | |
113 g |