Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Plaques de filtration, grade C 350L
Papier filtre très pur en linters de coton uniquement, adapté à la préparation des échantillons analytiques.
448.00€ - 449.00€
Spécification
Poids de base | 360 g/m2 |
---|---|
Format | Feuille |
Matériau | 100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose) |
Qualité | C 350 L |
Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15972760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-340-375500 |
375 mm x 500 mm | 100 / boîte |
449.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15982760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-340-385510 |
385 mm x 510 mm | 125 / boîte |
448.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Papier très pur en linters de coton uniquement
- Convient à la préparation des échantillons analytiques
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
360 g/m2 | |
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose) | |
0,75 mm |
Feuille | |
C 350 L |