Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 20 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
66.00€ - 161.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 10/boîte |
Épaisseur (métrique) | 2,5 ± 0,2 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 20 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16892816
|
ROBU VitraPOR™
16203 |
3 |
66.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16862816
|
ROBU VitraPOR™
16200 |
0 |
66.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16882816
|
ROBU VitraPOR™
16202 |
2 |
66.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16822826
|
ROBU VitraPOR™
16209 |
00 |
66.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802826
|
ROBU VitraPOR™
16204 |
4 |
73.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16872816
|
ROBU VitraPOR™
16201 |
1 |
66.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812826
|
ROBU VitraPOR™
16205 |
5 |
161.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16832826
|
ROBU VitraPOR™
1620F |
Fine |
81.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
20 mm |
Non stérile | |
2,5 ± 0,2 mm |