Learn More
Schneider Gerd™ Forceps de laboratoire à pointe émoussée précise
Utilisez ces forceps pour une variété d’applications. Les forceps de laboratoire à pointe fine et émoussée Schneider Gerd™ sont rainurés pour une préhension optimale.
6.35€ - 18.90€
Spécification
Type de produit | Forceps |
---|---|
Quantité (nbre par cas) | À l’unité |
Type | Forceps, laboratoire |
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10326504
|
Schneider Gerd™
8132 |
Fine, émoussée | 130 mm |
6.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10480914
|
Schneider Gerd™
8142 |
Fine et émoussée ; courbée | 130 mm |
18.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10440914
|
Schneider Gerd™
8113 |
Fine, émoussée | 145 mm |
6.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Forceps de laboratoire à pointe émoussée précise
- Idéal pour les applications de dissection et de laboratoire générales
Spécification
Forceps | |
À l’unité | |
Forceps, laboratoire |