Learn More
Fisherbrand™ Sondes de compensation thermique automatique accumet™, sans mercure
Pour les instruments de mesure portatifs et de paillasse accumet
234.00€ - 333.00€
Code produit | Marque | Raccordements | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Raccordements | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11530234
|
Fisherbrand™
|
Téléphone de 0,25 po. | Acier inoxydable | Instrument de mesure portatif et pour paillasse Accumet |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10236064
|
Fisherbrand™
|
Mini-téléphone | Acier inox 316 | Instruments de mesure de paillasse Accumet AB, AR, XL, Basic |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11540234
|
Fisherbrand™
|
Mini-téléphone | Acier inoxydable | Accumet modèle AP63, AP62, AP 61 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pour les instruments de mesure portatifs et de paillasse accumet
- Signaler la température de la solution par rapport à thermomètre pour compensation automatique
- Autoriser la lecture de la température avec des thermomètres disposant de cette fonction
- Les sondes pour les instruments de mesure portables de la série AP Accumet sont dotées d’un connecteur étanche
Spécification
ATC | |
0,9 m |