Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs portables Traceable™ avec clip porte-clés
Pour les applications générales de mesure du temps.
16.35€ - 46.60€
Spécification
Type de produit | Handheld Timer |
---|---|
Résolution | 1 min. |
Affichage | LCD |
Type de batterie | Silver Oxide |
Comprend | Battery, ABS Plastic case |
Code produit | Marque | Précision | Alarms | Dimensions (L x l x H) | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Alarms | Dimensions (L x l x H) | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11755873
|
Fisherbrand™
|
5e-005 | 1 min. | 0,25 x 1 x 1,75 po (0,63 x 2,54 x 0,63 cm) | 100 h à 1 sec. |
46.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11749805
|
Fisherbrand™
|
0.01 % | 20 sec. | 0.25 x 1 x 1.75 in. (0.63 x 2.54 x 0.3 cm) | 19 hr. 59 min. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11769805
|
Fisherbrand™
|
0.01 % | 1 min | 3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 in) | 20 h à 1 min |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les minuteurs portatifs Fisher Scientific™ Traceable™ dotés d’un clip porte-clés sont adaptés aux applications de minuterie générales. Un canal, compte à rebours / comptage progressif ; une ligne d’affichage.
- Boîtier en plastique ABS robuste
- Traçables conformément aux normes établies par le NIST™
- Précision : 0.01 %
- Mode de mesure des temps morts (n° de catalogue 06-662, 06-662-25 et -11)
- Le modèle portant le n° de catalogue 06-662-11 permet de choisir entre une horloge au format 12 h (AM / PM) ou 24 h.
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Spécification
Handheld Timer | |
LCD | |
Battery, ABS Plastic case |
1 min. | |
Silver Oxide | |
For general purpose timing applications |