Learn More
Fisherbrand™ Peigne préparatif/marqueur pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Code nomenclature Nacres: NB.22
Description
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST |
| Type | Peigne préparatoire/de marquage |
| Dimensions du gel | 10 x 20 cm |
| Nombre de dents | 2 |
| Épaisseur (métrique) des dents | 0,15 cm |
| Volume (métrique) des puits | 448/155 μl |
| Longueur (impériale) du gel | 7,8 po |
| Longueur (métrique) globale | 20 cm |
| Largeur (impériale) du gel | 7,8 in |
| Largeur (impériale) des dents | 5,8/0,18 po |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Peigne préparatif/marqueur pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu