Learn More
Fisherbrand™ Racks vides pour recharge SureOne
Tous les produits Fisherbrand Produits
Description
- Les inserts (non inclus) s’installent au ras du rack, facilitant le pipetage multicanaux.
- Fermoir cranté conçu pour ouvrir le couvercle pour l’évent de l’autoclave
- Le rebord du couvercle empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et transportés sur un chariot dans un laboratoire.
- Le verrou de sécurité permet une ouverture et une fermeture d’une seule main — ouverture impossible en cas de chute.
- La conception à enclenchement maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage.
- Le couvercle rabattable peut être un couvercle à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux.
Informations sur la commande
Inserts non inclus ; ils doivent être commandés séparément.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Type de produit | Rack vide |
Capacité | Pointes de pipettes standard (1250 μl) |
Dimensions | 1 250 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
Documents
Scientific Resources
Brochures
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Focus sur les essais agro-scientifiques
Utilisez le code promotionnel 24136 pour réaliser des économies considérables.Code promotionnel: 24136Expire: 2025-10-26
Jours
37Heures
2Minutes
12Secondes
48 -
Plusieurs fabricants
La folie de la microbiologie
Prix réduits sur plus de 3 000 produitsCode promotionnel: 24118Expire: 2025-11-07
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24168Expire: 2025-09-30
Jours
11Heures
2Minutes
12Secondes
48 -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24158Expire: 2025-10-31
Jours
42Heures
2Minutes
12Secondes
48
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.