Learn More
Eppendorf™ Rotors à angle fixe pour centrifugeuse Concentrator plus
Tous les produits Eppendorf ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.82
Click to view available options
Capacité:
36 tubes à fond plat de 3,0/5,0 ml
48 x 1,5 / 2 mL
70 x 1,5 / 2 mL
72 x 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Eppendorf Concentrator plus a été conçue en gardant le client à l’esprit pour offrir une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement à votre paillasse de laboratoire.
Spécification
Spécification
Description | Modèle : FA-45-30-11 |
Type | Rotor angulaire fixe |
Capacité | 48 x 1,5 / 2 mL |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Concentrator Plus |
Angle | Fixe |
Comprend | Sans couvercle |
Nbre de positions | 48 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Rotors à angle fixe pour centrifugeuse Concentrator plus >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu